Merck
298379
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Synonim(y):
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.09
Beilstein:
4210229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
aktywność optyczna
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
mp
149-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)