Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13Cl2NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.19
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3653351
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (T)
optical activity
[α]20/D −91±3°, c = 0.5% in chloroform
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@]2([H])C(Cl)(Cl)[C@@](N3S(C4)(=O)=O)(O3)[C@@]14CC2
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m1/s1
InChI key
HAMBQYFZDBYWHU-VYBWYVTGSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95.0% (T) | description 98% | description purum, ≥98.0% (T) |
| assay ≥95.0% (T) | assay 98% | assay ≥98.0% (T) |
| functional group chloro | functional group fluoro, ketone | functional group ketone, sulfonic acid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| optical activity [α]20/D −91±3°, c = 0.5% in chloroform | optical activity [α]19/D −148.0°, c = 2.5 in methylene chloride | optical activity [α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?