Merck
297801
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate
98%
Synonim(y):
Methyl 3,5-dibromoanthranilate
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2-2-(NH2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
89-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1N
InChI
1S/C8H7Br2NO2/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3H,11H2,1H3
Klucz InChI
NGXVMFCGYYHEGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate participates in cobalt(II) Schiff′s base complex catalyzed oxidation of primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones respectively. It also participates in allylic and benzylic oxidation of various cyclic alkenes and benzylic compounds respectively.
Zastosowanie
Methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate was used in the preparation of ethyl 1-(p-methoxyphenyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate via reaction with chloroform containing pyridine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The chemistry of aryllead (IV) tricarboxylates. Reaction with ?-keto esters: a convenient route to a-arylated ketones.
Pinhey JT and Rowe BA.
Australian Journal of Chemistry, 33(1), 113-120 (1980)
Cobalt catalysed allylic and benzylic oxidations with dioxygen in the presence of ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate.
Punniyamurthy T and Iqbal J.
Tetrahedron Letters, 35(23), 4003-4006 (1994)
Cobalt (II) Schiff's base complex catalysed oxidation of alcohols with dioxygen in the presence of ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate.
Punniyamurthy T and Iqbal J.
Tetrahedron Letters, 35(23), 4007-4010 (1994)