Merck
293652
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-(2-hydroxy-1-propenyl)benzothiazolium chloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14ClNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
245 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CC[n+]1c(\C=C(/C)O)sc2ccccc12
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)