Merck
292974
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
tw
178 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder 2-heptanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)