Kluczowe dokumenty
292931
Methyl 4-allyl-3,5-dioxo-1-cyclohexanecarboxylate
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
mp
128-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)