Merck
29263
N-(1-Cyclohexenyl)formamide
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1-Formamido-1-cyclohexene
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2828041
Pozwól nam pomóc
SMILES string
[H]C(=O)NC1=CCCCC1
assay
≥98.0% (GC)
mp
58-63 °C
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Stable, crystalline precursor of the "universal, convertible" 1-cyclohexenyl isocyanide employed in the Ugi four component condensation, 4CC, to give α-(acylamino)amides
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T.A. Keating et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 2574-2574 (1996)
The Journal of Organic Chemistry, 63, 8021-8021 (1998)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)