Merck
292451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4a-methyl-2(3H)-naphthalenone
97%
Synonim(y):
(R)-(−)-10-Methyl-1(9)-octal-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Beilstein:
2046095
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]19/D −208.3°, c = 1 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
tw
155 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
1.018 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@]12CCCCC1=CC(=O)CC2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup