Merck
292346
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.31
Beilstein:
1759717
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
95%
gęstość
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
JCANPYOQOFSGFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)