Merck
291935
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoyl-(carbonyl-13C) chloride
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H413COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5316 (lit.)
gęstość
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H/i7+1
Klucz InChI
CZKLEJHVLCMVQR-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup