Merck
291315
Sigma-Aldrich
Dimethyl-pentafluorophenylsilane
98%
Synonim(y):
(Pentafluorophenyl)dimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5SiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.22
Beilstein:
2273224
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
61-62 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[SiH](C)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Zastosowanie
Protecting reagent for alcohols.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup