Merck
291307
Sigma-Aldrich
4-Iodobutyl acetate
technical grade, 85%
Synonim(y):
1-Acetoxy-4-iodobutane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
94-95 °C/5.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OCCCCI
InChI
1S/C6H11IO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Iodobutyl acetate has been used in the preparation of:
  • tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
  • tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphonium ionic liquids: design, synthesis and evaluation of biodegradability.
Atefi F, et al.
Green Chemistry, 11(10), 1595-1604 (2009)