Merck
290521
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorocinnamic acid
97%
Synonim(y):
3-(Pentafluorophenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
154-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)