Merck
289582
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methylpyrazine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
57 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)