Merck
289493
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
98%
Synonim(y):
2-Chlorobenzyl succinimidyl carbonate, Z(2-Cl)-OSu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.66
Beilstein:
3623238
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
102-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O