Merck
288330
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-4,6,6-trimethyl-2H-pyran-2-one
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
92-93 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(C)(C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-6-4-7(9)10-8(2,3)5-6/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NHUXODGJQOPQHG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)