Przejdź do
288063
Tetrakis(triphenylphosphite)nickel(0)
solid
Synonim(y):
Nickel tetrakis(triphenoxyphosphine), Tetrakis(triphenoxyphosphine)nickel, [(PhO)3P]4Ni
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
232,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C6H5O)3P]4Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1303.86
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
232,90 zł
Cena katalogowa274,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrakis(triphenylphosphite)nickel(0),
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
145 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ni].O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3.O(P(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5)c6ccccc6.O(P(Oc7ccccc7)Oc8ccccc8)c9ccccc9.O(P(Oc%10ccccc%10)Oc%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15O3P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI key
PGXCIAAANFTEKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for alkene and alkyne hydrocyanation and styrenedimerization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
244996244988331708
description
-
description
Ni 4-7 % (approx.)
description
-
description
99%
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel, reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
145 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
60 °C (dec.) (lit.)
mp
219-223 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14221-00-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)