Przejdź do
287660
Di-tert-butyldichlorosilane
98%
Synonim(y):
DTBSCl2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
884,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
2898,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2SiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.22
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-273-0
Beilstein/REAXYS Number:
1739236
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
884,00 zł
Cena katalogowa1040,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
190 °C/729 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for preparing siliranes and protecting diols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70373734660361941
description
98%
description
2 M in methylene chloride
description
≥98.0% (GC)
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
98%
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: amine reactive
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: amine reactive
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)