Merck
287024
Sigma-Aldrich
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol
98%
Synonim(y):
3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnane, Pregnanetriol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.51
Beilstein:
2619975
Numer MDL:
Próba
98%
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@H](C)O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)