Merck
28691
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
≥97.0%
Synonim(y):
trans-1,2-Dicyanocyclobutane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.13
Beilstein:
3195052
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
mp
32-37 °C
ciąg SMILES
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)