Merck
285927
Sigma-Aldrich
L(−)-Galactose
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
1724622
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
ciąg SMILES
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luke L Lairson et al.
Nature chemical biology, 2(12), 724-728 (2006-10-24)
Despite their unparalleled catalytic prowess and environmental compatibility, enzymes have yet to see widespread application in synthetic chemistry. This lack of application and the resulting underuse of their enormous potential stems not only from a wariness about aqueous biological catalysis