Merck
28556
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-cyanopropyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
(3-Cyanopropyl)dichloro-methylsilane, (3-Cyanopropyl)methyl-dichlorosilane, 4-(Methyldichlorosilyl)butyronitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Cl2NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.12
Beilstein:
1750770
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458
tw
79 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
Klucz InChI
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)