Merck
285471
Sigma-Aldrich
Decamethonium bromide
98%
Synonim(y):
Decamethylene bis(trimethylammonium bromide), Decane-1,10-bis(trimethylammonium bromide)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.29
Beilstein:
3728288
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
263-267 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)