Przejdź do
A38207
2-Aminoacetophenone hydrochloride
99%
Synonim(y):
ω-Aminoacetophenone hydrochloride, Phenacylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
153,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-787-2
Beilstein/REAXYS Number:
3563173
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
153,75 zł
Cena katalogowa205,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
194 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, ketone, phenyl
SMILES string
Cl.NCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,9H2;1H
InChI key
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)