Merck
284475
Sigma-Aldrich
(2R,4R,5S)-(+)-2-Chloro-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazaphospholidine 2-sulfide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClNOPS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.71
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +120°, c = 1 in chloroform
mp
127-129 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1[C@@H](O[P@@](Cl)(=S)N1C)c2ccccc2
Zastosowanie
Derivatizing reagent for the 31P NMR determination of enantiomeric purities of alcohols and amines.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 106, 5019-5019 (1984)