Merck
284238
Sigma-Aldrich
1,2,3-Heptanetriol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
1737083
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
98%
mp
52-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)