Merck
284084
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-L-glutamic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.14
Beilstein:
2417114
Numer MDL:
Próba
98%
ciąg SMILES
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)