Merck
283703
Sigma-Aldrich
3-Methoxythietane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41100000
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)