Merck
283584
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzonitrile
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
241-244 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1cccc(c1)C#N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)