Merck
282529
Sigma-Aldrich
4-Chloro-L-phenylalanine
98%
Synonim(y):
L-PCPA
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.63
Beilstein:
2416150
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
mp
263 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)