Merck
282294
Sigma-Aldrich
Methyl heptafluorobutyrate
99%
Synonim(y):
Methyl perfluorobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.293 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
gęstość
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Jandke et al.
Journal of chromatography, 382, 39-45 (1986-10-31)
Fractions of dipeptides, obtained from human urine by a combination of cation-exchange chromatography, ligand-exchange chromatography and reversed-phase chromatography, were transformed into their N-heptafluorobutyryl methyl ester derivatives and then subjected to capillary gas chromatography. The profiles obtained indicate the presence of