Merck
281786
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2,2-dimethyloxirane
97%
Synonim(y):
1,2-Epoxy-1-methoxy-2-methylpropane, 2,2-Dimethyl-3-methoxyoxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
102777
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
97%
ciąg SMILES
COC1OC1(C)C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)