Merck
281611
Sigma-Aldrich
Tamoxifen
96%
Synonim(y):
(Z)-1-(p-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene, trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
96%
mp
97-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Klucz InChI
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Działania biochem./fizjol.
Protein kinase C inhibitor. Induces apoptosis in human malignant glioma cell lines. Tamoxifen and its metabolite 4-hydroxytamoxifen are selective estrogen response modifiers (SERMs) that act as estrogen antagonists in mammary gland. Blocks estradiol-stimulated VEGF production in breast tumor cells.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)