Merck
281212
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(N-methylaniline)chromium(0)
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5NHCH3)Cr(CO)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
mp
122-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CN[C]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C7H9N.3CO.Cr/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;/h2-6,8H,1H3;;;;
Klucz InChI
VOXVGHQDPBKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)