Merck
280356
Sigma-Aldrich
2-Bromotetradecanoic acid
98%
Synonim(y):
2-Bromomyristic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CHBrCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.27
Beilstein:
1781090
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H27BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
GBBKJNDQLLKTCX-UHFFFAOYSA-N