Merck
280321
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromoheptanoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(Br)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
109 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC(Br)C(=O)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)