Merck
279625
Sigma-Aldrich
2-Acetoxy-3-butenenitrile
98%
Synonim(y):
Acrolein cyanohydrin acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH(OCOCH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Beilstein:
1703025
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
73-75 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OC(C=C)C#N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
169.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)