Merck
278432
Sigma-Aldrich
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]morpholine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
ciśnienie pary
3 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4582 (lit.)
tw
93-94 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CCN1CCOCC1