Merck
277886
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3,5-diamino-2-pyrazinecarboxamide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6ClN5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
solid
mp
219-221 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C5H6ClN5O/c6-2-4(8)11-3(7)1(10-2)5(9)12/h(H2,9,12)(H4,7,8,11)
Klucz InChI
UYTQEWLAYXCJEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diego Alvarez de la Rosa et al.
The Journal of general physiology, 124(4), 395-407 (2004-09-29)
The serum and glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) participates in the regulation of sodium reabsorption in the distal segment of the renal tubule, where it may modify the function of the epithelial sodium channel (ENaC). The molecular mechanism underlying SGK1