Merck
277401
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl propionate
98%
Synonim(y):
Styrallyl propionate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2CH(CH3)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
91-92 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)OC(C)c1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)