Przejdź do
27734
Palmitic acid
≥98% palmitic acid basis (GC), flakes, powder or crystals, suitable for thin layer chromatography (TLC), gas chromatography (GC)
Synonim(y):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-312-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
607489
Assay:
≥98% palmitic acid basis (GC)
Form:
flakes, powder or crystals
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Palmitic acid, ≥98% palmitic acid basis (GC)
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
Quality Segment
assay
≥98% palmitic acid basis (GC)
form
flakes, powder or crystals
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤1% stearic acid (GC)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.), 62-65 °C
acid value
≤240
iodine value
≤0.5
saponification value
≤240
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Palmiticacid (C16:0) is a saturated fatty acid commonly found in various naturalsources, such as animal fats and plant oils.
Application
Palmitic acid may be employed in the preparation of palmitic anhydride, via reaction with dicyclohexylcarbodiimide (DCC) in carbon tetrachloride. It undergoes deoxygenation in the presence of 4%wt Pd/C mesoporous catalyst at 300°C and pressure of 17bar of 5% H2 in argon. Aliphatic chain length hydrocarbons containing one less carbon than the corresponding acid were obtained as major products.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50634576119P0090000
Palmitic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0090000
Palmitic acid
description
≥98% palmitic acid basis (GC)
description
-
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% palmitic acid basis (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
flakes, powder or crystals
form
solid
form
-
form
-
impurities
≤1% stearic acid (GC)
impurities
≤0.05% sulfated ash
impurities
-
impurities
-
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
bp
-
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)