Przejdź do
506345
Palmitic Acid
Synonim(y):
Palmitic Acid, Hexadecanoic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
734,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
734,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 6996
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.05% sulfated ash
color
white
solubility
hot ethanol: soluble
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0090000P5585W283215
Palmitic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0090000
Palmitic acid
form
solid
form
-
form
powder
form
crystals or chunks
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitic Acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C