Merck
277126
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4809 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
gęstość
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCl)CBr
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)