Merck
277088
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrabromo-o-cresol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6Br4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
209-212 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunjiang Yu et al.
Chemosphere, 175, 147-152 (2017-02-18)
Tetrabromobisphenol-A (TBBPA), a brominated flame retardant with the largest production volume worldwide, is employed as a reactive and additive flame retardant, and also as an intermediate in the production of other retardants. The constant release of TBBPA into the environment