Merck
277002
Sigma-Aldrich
Methyl 7-DOXYL-stearate, free radical
Synonim(y):
2-(6-Methoxy-6-oxohexyl)-4,4-dimethyl-2-undecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H45NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC1(CCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
Cechy i korzyści
Spin label.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)