Kluczowe dokumenty
276197
4-Methylurazole
98%
Synonim(y):
4-Methyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
235-237 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1C(=O)NNC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3,(H,4,7)(H,5,8)
Klucz InChI
XJOOWWMZMXBLAO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?