Merck
275395
Sigma-Aldrich
4-Mercaptophenol
technical grade, 90%
Synonim(y):
4-Hydroxythiophenol
About This Item
Wzór liniowy:
HSC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
Beilstein:
2039306
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
bp
149-150 °C/25 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przeprowadzono obliczenia teorii funkcjonału gęstości w celu uzyskania widm IR i Ramana dla cząsteczki 4-merkaptophenolu[1].
Zastosowanie
4-Merkaptophenol został użyty jako monomer żywicy w badaniu różnych struktur nanokryształów złota rdzeń-żywica-powłoka[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ran Li et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 122, 698-703 (2013-12-24)
In this paper, 4-mercaptophenol (4-MPH) was designed as a model molecule for theoretical and experimental studies of the molecule structure. Density functional theory (DFT) calculations have been performed to predict the IR and Raman spectra for the molecule. In addition
Zhenhua Sun et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(24), 9082-9092 (2012-03-22)
The formation of different Au nanocrystal core-resin shell structures through the control of the nanocrystal assembly and shell polymerization is investigated. 4-Mercaptophenol is employed together with formaldehyde as the resin monomers. 4-Mercaptophenol molecules bond to the surface of Au nanocrystals
Seunghwan Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 50(28), 9958-9967 (2021-07-07)
Area selective atomic layer deposition (AS-ALD) is a promising future technology for the realization of a 5 nm scale Si complementary field effect transistor (FET) and its application in industry. AS-ALD is one of the "bottom-up" technologies, which is a
Isabel Freitag et al.
Journal of biomedical optics, 20(5), 55002-55002 (2015-05-06)
Identification of tumor and normal cells is a promising application of Raman spectroscopy. The throughput of Raman-assisted cell sorting is limited by low sensitivity. Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is a well-recognized candidate to increase the intensity of Raman signals of