Merck
275093
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-hydroxy-α-phenylbenzylidene)ethylenediamine
99%
About This Item
Wzór liniowy:
[HOC6H4C(C6H5)=NCH2-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
99%
mp
162-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1\C(=N\CC\N=C(\c2ccccc2)c3ccccc3O)c4ccccc4
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)