Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł 387,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
Cena katalogowa516,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
273-275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)[Se]\C([Se]1)=C2\[Se]C(C)=C(C)[Se]2
InChI
1S/C10H12Se4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3
InChI key
YMWLPMGFZYFLRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 96% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 96% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 273-275 °C (dec.) (lit.) | mp 89-92 °C (lit.) | mp - | mp −14 °C (lit.) |
| form solid | form - | form - | form - |
high purity allyl N-(2,5-dichlorophenyl)carbamate | - | - | - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?