Merck
272957
Sigma-Aldrich
1,1-Diiodo-2,2-dimethylpropane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCHI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605 (lit.)
tw
100 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
2.138 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(I)I
InChI
1S/C5H10I2/c1-5(2,3)4(6)7/h4H,1-3H3
Klucz InChI
WETJKCOBPFKLBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The reaction of 1,1-diiodo-2,2-dimethylpropane with indium powder in N,N-dimethylformamide (DMF) was studied.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of α-halo organoindium reagents with carbonyl compounds and electron-deficient alkenes.
Tetrahedron, 52(8), 2803-2816 (1996)